Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty LDPE-tragte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525016
Diameter (metrisk) Øverst:
101 mm
150 mm
252 mm
Kapacitet (metrisk):
254 ml
777 ml
3684 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10798861
Brand: Thermo Scientific™ 42600040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Undgå brud og korrosion med disse kraftige tragte, de hårdeste store tragte, der findes.
Undgå brud og korrosion med Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty LDPE-tragte, de hårdeste store tragte, der findes. Disse lavdensitets polyethylentragte er lettere end glas- eller metaltragte og giver dig langtidsbrug og er et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • Durable large funnels are designed for heavy-duty use
  • Rigid construction, ideal for vacuum filtration, larger sizes have ribs and a tab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 101 mm
Kapacitet (metrisk) 254 ml
Diameter (metrisk) stilk 21 mm
Materiale LDPE
Højde (metrisk) 148 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Oversigt Funnel Heavy-Duty LDPE 4 inch
Længde (metrisk) stilk 72mm
Mængde 2/Pk.; 12/Cs.