Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty LDPE-tragte
Beskrivelse
Undgå brud og korrosion med disse kraftige tragte, de hårdeste store tragte, der findes.
Undgå brud og korrosion med Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty LDPE-tragte, de hårdeste store tragte, der findes. Disse lavdensitets polyethylentragte er lettere end glas- eller metaltragte og giver dig langtidsbrug og er et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
- Holdbare store skorsten er designet til tung brug
- Stiv konstruktion, ideel til vakuumfiltrering, større størrelser har ribber og en tab
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 101 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 254 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 21 mm |
| Materiale | LDPE |
| Højde (metrisk) | 148 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Oversigt | Skorsten tung 4-tommer LDPE |
| Længde (metrisk) stilk | 72mm |
| Mængde | 2/Pk.; 12/Cs. |