Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty LDPE-tragte
Artikelnummer. 10692672
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
101 mm
150 mm
252 mm
Kapacitet (metrisk):
254 ml
777 ml
3684 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10692672 150 mm 777 ml Hver
10798861 101 mm 254 ml Pakke med 2
10419572 252 mm 3684 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692672 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 42600060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 DKK
    183.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.59 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Undgå brud og korrosion med disse kraftige tragte, de hårdeste store tragte, der findes.
Undgå brud og korrosion med Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty LDPE-tragte, de hårdeste store tragte, der findes. Disse lavdensitets polyethylentragte er lettere end glas- eller metaltragte og giver dig langtidsbrug og er et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • Durable large funnels are designed for heavy-duty use
  • Rigid construction, ideal for vacuum filtration, larger sizes have ribs and a tab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 150 mm
Kapacitet (metrisk) 777 ml
Diameter (metrisk) stilk 18 mm
Materiale LDPE
Højde (metrisk) 196 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Oversigt Funnel Heavy-Duty LDPE 6 inch
Længde (metrisk) stilk 76mm
Mængde 1/Pk.; 12/Cs.