Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty LDPE-tragte
Diameter (metrisk) Øverst:
101 mm
150 mm
252 mm
Kapacitet (metrisk):
254 ml
777 ml
3684 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Undgå brud og korrosion med disse kraftige tragte, de hårdeste store tragte, der findes.
Undgå brud og korrosion med Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty LDPE-tragte, de hårdeste store tragte, der findes. Disse lavdensitets polyethylentragte er lettere end glas- eller metaltragte og giver dig langtidsbrug og er et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
- Durable large funnels are designed for heavy-duty use
- Rigid construction, ideal for vacuum filtration, larger sizes have ribs and a tab
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 252 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3684 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 28 mm |
| Materiale | LDPE |
| Højde (metrisk) | 319 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Oversigt | Funnel Heavy-Duty LDPE 10 inch |
| Længde (metrisk) stilk | 117mm |
| Mængde | 1/Pk.; 2/Cs. |