Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftige cylindriske LLDPE-tanke med studs
Beskrivelse
Nalgene Heavy-Duty cylindriske LLDPE-tanke inkluderer en studs af nåletypen installeret til aftapning. Spigot accepterer 5/8 tommer ID-slange. Tanke tilbydes i størrelser fra 19 til 208L.
Thermo Scientific™ Nalgene Heavy-Duty cylindriske LLDPE-tanke inkluderer en studs af nåletypen installeret til aftapning. Denne studs accepterer 5/8 tommer ID-rør og fås i størrelser fra 19L til 208L.
- Nåletype tankstuds Nalgene (Kat. nr. 6421) er installeret i tanken for at tillade aftapning
- 5/8 tommer. (15,9 mm) ID-slange
- Giver god temperatur- og kemikalieresistens
- Må ikke autoklaveres
Inkluderer:
Tankdæksel medfølger
Bemærk:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, skal understøttes udvendigt.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 11'' |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 cm |
| Type | Tank med tap |
| Materiale | LLDPE |
| Kapacitet (engelsk) | 5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 19 L |
| Højde (engelsk) | 15 tommer |
| Højde (metrisk) | 38 cm |
- Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
- Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.