Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftige cylindriske LLDPE-tanke med studs
Artikelnummer. 10674311
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
19 L
26.5 L
37.8 L
56.8 L
113.5 L
208 L
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10674311 113.5 L Hver
10305661 19 L Hver
10384541 26.5 L Hver
10654141 37.8 L Hver
10603832 56.8 L Hver
10274111 208 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10674311 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 111020030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00 DKK
    2760.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 244.44 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Nalgene Heavy-Duty cylindriske LLDPE-tanke inkluderer en studs af nåletypen installeret til aftapning. Spigot accepterer 5/8 tommer ID-slange. Tanke tilbydes i størrelser fra 19 til 208L.
Thermo Scientific™ Nalgene Heavy-Duty cylindriske LLDPE-tanke inkluderer en studs af nåletypen installeret til aftapning. Denne studs accepterer 5/8 tommer ID-rør og fås i størrelser fra 19L til 208L.
  • Nåletype tankstuds Nalgene (Kat. nr. 6421) er installeret i tanken for at tillade aftapning
  • 5/8 tommer. (15,9 mm) ID-slange
  • Giver god temperatur- og kemikalieresistens
  • Må ikke autoklaveres
Inkluderer:
Tankdæksel medfølger
Bemærk:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, skal understøttes udvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 18 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 45.7 cm
Type Tank med tap
Materiale LLDPE
Kapacitet (engelsk) 30 gal.
Kapacitet (metrisk) 113.5 L
Højde (engelsk) 30 tommer
Højde (metrisk) 76.2 cm
  • Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
  • Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.