Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftige cylindriske LLDPE-tanke med studs
Artikelnummer. 10274111
Kapacitet (metrisk):
19 L
26.5 L
37.8 L
56.8 L
113.5 L
208 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10274111
Brand: Thermo Scientific™ 111020055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nalgene Heavy-Duty cylindriske LLDPE-tanke inkluderer en studs af nåletypen installeret til aftapning. Spigot accepterer 5/8 tommer ID-slange. Tanke tilbydes i størrelser fra 19 til 208L.
Thermo Scientific™ Nalgene Heavy-Duty cylindriske LLDPE-tanke inkluderer en studs af nåletypen installeret til aftapning. Denne studs accepterer 5/8 tommer ID-rør og fås i størrelser fra 19L til 208L.
  • Nåletype tankstuds Nalgene (Kat. nr. 6421) er installeret i tanken for at tillade aftapning
  • 5/8 tommer. (15,9 mm) ID-slange
  • Giver god temperatur- og kemikalieresistens
  • Må ikke autoklaveres
Inkluderer:
Tankdæksel medfølger
Bemærk:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, skal understøttes udvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 22 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 55.9 cm
Type Tank med tap
Materiale LLDPE
Kapacitet (engelsk) 55 gal.
Kapacitet (metrisk) 208 L
Højde (engelsk) 36 tommer.
Højde (metrisk) 91.4 cm
  • Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
  • Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.