Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftige cylindriske LLDPE-tanke med dæksel
Artikelnummer. p-4525597
Kapacitet (metrisk):
19 L
28 L
38 L
57 L
113 L
208 L
303 L
378 L
568 L
757 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10623062
Brand: Thermo Scientific™ 111000005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Find den rigtige tank til at opfylde dine applikationsbehov med cylindre i størrelse fra 19L til 757L.
Find den rigtige tank til at opfylde dine applikationsbehov. Stiv, hård overflade Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty cylindriske LLDPE-tanke tilbydes i størrelser fra 19L til 757L og inkluderer dæksler for markant at reducere fordampning og kontaminering.
Stive tanke med hård overflade giver god temperaturtolerance.
  • Størrelser op til 378L fås med fabriksinstallerede studs
  • Passe Nalgene tankforinger kat. nr. 343050 og serie
  • Må ikke autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 11''
Diameter (metrisk) Udvendig 28 cm
Type Tank med låg
Materiale LLDPE
Kapacitet (engelsk) 5 gal.
Kapacitet (metrisk) 19 L
Højde (engelsk) 15 tommer
Højde (metrisk) 38 cm
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
  • Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
  • Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.