Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftige cylindriske LLDPE-tanke med dæksel
Artikelnummer. 10623062
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
19 L
28 L
38 L
57 L
113 L
208 L
303 L
378 L
568 L
757 L
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10623062 19 L Hver
10000731 28 L Hver
10439762 38 L Hver
10748371 57 L Hver
10748561 113 L Hver
10384591 208 L Hver
10112641 303 L Hver
10030741 378 L Hver
10192681 568 L Hver
10152731 757 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10623062 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 111000005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 DKK
    1148.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 41.01 DKK
    3% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Find den rigtige tank til at opfylde dine applikationsbehov med cylindre i størrelse fra 19L til 757L.
Find den rigtige tank til at opfylde dine applikationsbehov. Stiv, hård overflade Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty cylindriske LLDPE-tanke tilbydes i størrelser fra 19L til 757L og inkluderer dæksler for markant at reducere fordampning og kontaminering.
Stive tanke med hård overflade giver god temperaturtolerance.
  • Størrelser op til 378L fås med fabriksinstallerede studs
  • Passe Nalgene tankforinger kat. nr. 343050 og serie
  • Må ikke autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 11''
Diameter (metrisk) Udvendig 28 cm
Type Tank med låg
Materiale LLDPE
Kapacitet (engelsk) 5 gal.
Kapacitet (metrisk) 19 L
Højde (engelsk) 15 tommer
Højde (metrisk) 38 cm
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
  • Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
  • Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.