Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftige cylindriske LLDPE-tanke med dæksel
Artikelnummer. 10152731
Kapacitet (metrisk):
19 L
28 L
38 L
57 L
113 L
208 L
303 L
378 L
568 L
757 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10152731
Brand: Thermo Scientific™ 111000200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Find den rigtige tank til at opfylde dine applikationsbehov med cylindre i størrelse fra 19L til 757L.
Find den rigtige tank til at opfylde dine applikationsbehov. Stiv, hård overflade Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty cylindriske LLDPE-tanke tilbydes i størrelser fra 19L til 757L og inkluderer dæksler for markant at reducere fordampning og kontaminering.
Stive tanke med hård overflade giver god temperaturtolerance.
  • Størrelser op til 378L fås med fabriksinstallerede studs
  • Passe Nalgene tankforinger kat. nr. 343050 og serie
  • Må ikke autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diameter (engelsk) Ydre 36 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 91 cm
Type Tank med låg
Materiale LLDPE
Kapacitet (engelsk) 200 gal.
Kapacitet (metrisk) 757 L
Højde (engelsk) 51 tommer.
Højde (metrisk) 130 cm
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
  • Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
  • Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt