Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftige cylindriske LLDPE-tanke med dæksel
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
19 L
28 L
38 L
57 L
113 L
208 L
303 L
378 L
568 L
757 L
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
Find den rigtige tank til at opfylde dine applikationsbehov. Stiv, hård overflade Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty cylindriske LLDPE-tanke tilbydes i størrelser fra 19L til 757L og inkluderer dæksler for markant at reducere fordampning og kontaminering.
Stive tanke med hård overflade giver god temperaturtolerance.
- Størrelser op til 378L fås med fabriksinstallerede studs
- Passe Nalgene tankforinger kat. nr. 343050 og serie
- Må ikke autoklaveres
Specifications
Specifications
| Diameter (engelsk) Ydre | 28 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 71 cm |
| Type | Tank med låg |
| Materiale | LLDPE |
| Kapacitet (engelsk) | 100 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 378 L |
| Højde (engelsk) | 44 tommer. |
| Højde (metrisk) | 112 cm |
| nr. pr. sag | 1 |
| nr. pr. pakke | 1 |
- Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
- Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.