Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE sabotagesikre lukninger, sterile, bulk-pak
Beschreibung
Nalgene™ HDPE Tamper Evident lukninger er specielt designet til brug med PET/PETG firkantede medieflasker.
- Fås i 38-430 finish
- Naturlige HDPE-lukninger er fri for animalske komponenter (ADC).
- Passer Nalgene PET og PETG medieflasker med 38-430 hals finish (undtagen 125 ml PETG medieflasker)
- Lækagesikker garanti ved brug med Nalgene PET og PETG medieflasker
- Nem påføring og brydning af den manipulationssikre tætningsring
- Gamma bestrålet for at give 10 -6 Sterility Assurance Level (SAL)
- Flad topflade til mulig udskrivning eller etikettering
Advarsler vedrørende bestilling:
Lukninger er sterile og bulkpakkede. Bestille Nalgene PET eller PETG Medieflasker med 38-430 hals finish uden lukninger separat. Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | Neutral |
| Oversigt | HDPE sabotageindlysende lukning |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 240 |
| nr. pr. pakke | 240 |
| Emballage | Bulk |
| Sterilitet | Steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | 42 mm |
| Halsfinish | 38-430 |
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.