Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Sterile Carboy til engangsbrug
Artikelnummer. 10758851
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 L
33 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10758851 20 L Pakke med 6
15430655 33 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758851 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3422890050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6758.24 DKK
    5925.46 DKK / Pakke med 6
    Spare 832.78 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Til brug med: Ideel til opbevaring af sterile væsker og farmaceutiske/bioteknologiske produkter.; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Hvid; Sterilitet: Steril
Eliminer omkostninger til rengøring, forberedelse og opsætning med klar til brug Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs HDPE Carboys. Leveres sterile til engangsbrug, højdensitets polyethylenbeholdere er ideelle til opbevaring af sterile væsker og farmaceutiske/bioteknologiske produkter.
Funktioner
  • HDPE carboy med polypropylen lukning
  • Steril
  • Lækagesikker†
Bestillingsinformation
Fastgørbart håndtag i rustfrit stål fås (kat. nr. 2229-0001)
Inkluderer
Polypropylen (PP) lukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certificeringer/compliance Fødevarekvalitet, USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83B
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Indvendig hals 64 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 284 mm
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Højde (metrisk) med lukning 502 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 6/Cs.
Produkttype Carboy
Sterilitet Steril
Workflow-trin Upstream medie/bufferforberedelse og lagring. Upstream procesløsningslagring
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.