Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, rektangulær Carboy
Artikelnummer. 10706801
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10706801 9 L Hver
10180341 20 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10706801 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22110020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 DKK
    634.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 65.82 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Til brug med: Praktisk til tørre materialer såsom faste stoffer og pulvere; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Hvid
Fyld, overfør og rengør nemt ved hjælp af den brede åbning af Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE rektangulære carboys uden studs. Med et robust, pladsbesparende design, har disse højdensitets polyethylen carboys praktiske indstøbte gradueringer til at levere i liter og gallons.
  • Gradueret til at indeholde i 1 gal. og 5 L trin for at lette os
  • Praktisk til tørre materialer såsom faste stoffer og pulvere
  • Lækagesikker†
Inkluderer:
  • Polypropylen 100 mm skruelukninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 100-415 mm
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 8,5 x 5,75 x 13,5 tommer. (216 x 146 x 343 mm)
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Materiale HDPE
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Rektangulær Carboy
Sterilitet Steril
Workflow-trin Upstream procesløsningslagring. Upstream-validering
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.