Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Quick Disconnects
Til brug med:
1/4 to 5/16 in. I.D.
3/8 to 7/16 in. I.D.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 72
Beskrivelse
Skab hurtige, glatte forbindelser mellem to væskeoverførselsbaner med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Quick Disconnects, som tillader tubulationer at glide tæt sammen med et vrid.
Two tapered tubulations fit tightly together with male/female connection, allowing for rapid joining or separation of apparatus lines.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Til brug med | 3/8 to 7/16 in. I.D. |
| Emballagemængde | 12/Pk., 72/Cs. |
| Produkttype | Quick Disconnect |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.