Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-pipetvaskere/-skylere til 16 og 24 tommer. Pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520795
Højde (metrisk):
78 cm
97 cm
Størrelse:
A, B
C
Til brug med:
Pipet, 16 tommer.
Pipet, 24 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10721421
Brand: Thermo Scientific™ 52450040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sæt disse pipettevaskere/-skylere til din vaskvand eller DI-hane og aftap for gentagen, automatisk påfyldning og tømning. Cykler fortsætter, indtil vandkilden er slukket.
Vedhæft Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipetter vaskemaskiner/skyllemaskiner til din vask vand eller DI hane og aftap til gentagen, automatisk påfyldning og tømning. Indsæt en fyldt pipettekurv, og fastgør derefter til vandindtaget og direkte afløbsslangen i et passende afløb for at modtage skyllevandet. Tænd for din vandkilde, og vaskekammeret fyldes fra vandindtaget. Når vaskekammeret er fyldt, dannes en sifon ved afløbsbøjningen, der tømmer kammeret gennem afløbsudløbet. Fyldnings- og tømningscyklusser fortsætter, indtil vandkilden er slukket.
Features:
  • One piece, leakproof, weld-free
  • High-density polyethylene is built for rugged use
  • Large tubing diameter permits faster cycles and allows water to drain completely
  • Water inlet designed to eliminate back siphoning of contaminated water into water line, even if pressure drops
  • Slower cycling is achieved without attachments by turning down water source flow rate
Includes:
  • Clear plastic tubing for inlet and outlet
  • Basket sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipet, 16 tommer.
Højde (engelsk) 30,5 tommer
Højde (metrisk) 78 cm
Størrelse A, B
Oversigt Pipet Washer-Rinser HDPE A,B
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 6