Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-pipetvaskere/-skylere til 16 og 24 tommer. Pipetter
Artikelnummer. 10721421
Skift visning
Højde (metrisk):
78 cm
97 cm
Størrelse:
A, B
C
Til brug med:
Pipet, 16 tommer.
Pipet, 24 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Størrelse Til brug med Pakningsstørrelse
10721421 78 cm A, B Pipet, 16 tommer. Hver
10400811 97 cm C Pipet, 24 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10721421 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 52450040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3435.00 DKK
    3097.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 337.36 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Sæt disse pipettevaskere/-skylere til din vaskvand eller DI-hane og aftap for gentagen, automatisk påfyldning og tømning. Cykler fortsætter, indtil vandkilden er slukket.
Vedhæft Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipetter vaskemaskiner/skyllemaskiner til din vask vand eller DI hane og aftap til gentagen, automatisk påfyldning og tømning. Indsæt en fyldt pipettekurv, og fastgør derefter til vandindtaget og direkte afløbsslangen i et passende afløb for at modtage skyllevandet. Tænd for din vandkilde, og vaskekammeret fyldes fra vandindtaget. Når vaskekammeret er fyldt, dannes en sifon ved afløbsbøjningen, der tømmer kammeret gennem afløbsudløbet. Fyldnings- og tømningscyklusser fortsætter, indtil vandkilden er slukket.
Funktioner:
  • Ét stykke, lækagesikkert, svejsefrit
  • Højdensitetspolyethylen er bygget til robust brug
  • Stor rørdiameter muliggør hurtigere cyklusser og tillader vandet at dræne helt
  • Vandindtag designet til at eliminere tilbagesugning af forurenet vand ind i vandledningen, selv hvis trykket falder
  • Langsommere cykling opnås uden tilbehør ved at skrue ned for vandkildens gennemstrømningshastighed
Inkluderer:
  • Gennemsigtig plastikrør til indløb og udløb
  • Kurv solgt separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipet, 16 tommer.
Højde (engelsk) 30,5 tommer
Højde (metrisk) 78 cm
Størrelse A, B
Oversigt Pipetvasker-spoler HDPE A,B