Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-pipetvaskere/-skylere til 16 og 24 tommer. Pipetter
Artikelnummer. 10400811
Skift visning
Højde (metrisk):
78 cm
97 cm
Størrelse:
A, B
C
Til brug med:
Pipet, 16 tommer.
Pipet, 24 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Størrelse Til brug med Pakningsstørrelse
10400811 97 cm C Pipet, 24 tommer. Hver
10721421 78 cm A, B Pipet, 16 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10400811 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 52450050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3810.00 DKK
    3685.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 124.45 DKK
    3% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sæt disse pipettevaskere/-skylere til din vaskvand eller DI-hane og aftap for gentagen, automatisk påfyldning og tømning. Cykler fortsætter, indtil vandkilden er slukket.
Vedhæft Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipetter vaskemaskiner/skyllemaskiner til din vask vand eller DI hane og aftap til gentagen, automatisk påfyldning og tømning. Indsæt en fyldt pipettekurv, og fastgør derefter til vandindtaget og direkte afløbsslangen i et passende afløb for at modtage skyllevandet. Tænd for din vandkilde, og vaskekammeret fyldes fra vandindtaget. Når vaskekammeret er fyldt, dannes en sifon ved afløbsbøjningen, der tømmer kammeret gennem afløbsudløbet. Fyldnings- og tømningscyklusser fortsætter, indtil vandkilden er slukket.
Features:
  • One piece, leakproof, weld-free
  • High-density polyethylene is built for rugged use
  • Large tubing diameter permits faster cycles and allows water to drain completely
  • Water inlet designed to eliminate back siphoning of contaminated water into water line, even if pressure drops
  • Slower cycling is achieved without attachments by turning down water source flow rate
Includes:
  • Clear plastic tubing for inlet and outlet
  • Basket sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipet, 24 tommer.
Højde (engelsk) 38 tommer.
Højde (metrisk) 97 cm
Størrelse C
Oversigt Pipet Washer-Rinser HDPE C
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 4