Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Pipet Kurve
Description
Beskyt glaspipetter mod brud ved at bruge elastiske, kemikaliebestandige Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Pipet Kurve. En perforeret skærm i bunden gør det muligt for rengøringsopløsninger at fylde kammeret fra bunden og er forsænket 0,75 tommer. (1,9 cm) for fuldstændig dræning. Brug disse højdenisty polyethylen kurve indeni Nalgene pipetteglas til at gennembløde pipetter i rengørings- eller desinfektionsopløsninger, drænes derefter og overføres til Nalgene pipetteskive til automatisk pipettevask og -skylning. Match størrelse bogstavkode for den bedste krukke og vaskemaskine passer.
- Robuste, elastiske kurve afdæmper pipetter og korroderer ikke
- Kemisk kompatibel med de fleste syrer, baser, alkoholer og rengøringsmidler
- Brug med Nalgene pipetteglas (Kat. Nr. 5242-serien) og Pipettevaskere (Kat. Nr. 5245-serien). Match størrelseskodebogstaver for den bedste pasform.
Specifications
Specifications
| Til brug med | Pipet, 8 tommer. |
| Højde (engelsk) | 14,75'' |
| Højde (metrisk) | 37 cm |
| Størrelse | EN |
| Oversigt | Pipetkurv HDPE størrelse A |
| Materiale | HDPE |