Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Pipet Kurve
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10060561
Skift visning
Højde (metrisk):
37 cm
58 cm
78 cm
Størrelse:
B
C
EN
Til brug med:
Pipet, 16 tommer.
Pipet, 24 tommer.
Pipet, 8 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Størrelse Til brug med unitSize
10060561 37 cm EN Pipet, 8 tommer. Hver
10395651 58 cm B Pipet, 16 tommer. Hver
10132781 78 cm C Pipet, 24 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10060561 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS52410020
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt glaspipetter mod brud ved at bruge elastiske, kemikaliebestandige Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Pipet Kurve.
Beskyt glaspipetter mod brud ved at bruge elastiske, kemikaliebestandige Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Pipet Kurve. En perforeret skærm i bunden gør det muligt for rengøringsopløsninger at fylde kammeret fra bunden og er forsænket 0,75 tommer. (1,9 cm) for fuldstændig dræning. Brug disse højdenisty polyethylen kurve indeni Nalgene pipetteglas til at gennembløde pipetter i rengørings- eller desinfektionsopløsninger, drænes derefter og overføres til Nalgene pipetteskive til automatisk pipettevask og -skylning. Match størrelse bogstavkode for den bedste krukke og vaskemaskine passer.
  • Robuste, elastiske kurve afdæmper pipetter og korroderer ikke
  • Kemisk kompatibel med de fleste syrer, baser, alkoholer og rengøringsmidler
Bestillingsoplysninger:
  • Brug med Nalgene pipetteglas (Kat. Nr. 5242-serien) og Pipettevaskere (Kat. Nr. 5245-serien). Match størrelseskodebogstaver for den bedste pasform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipet, 8 tommer.
Højde (engelsk) 14,75''
Højde (metrisk) 37 cm
Størrelse EN
Oversigt Pipetkurv HDPE størrelse A
Materiale HDPE