Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pander
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10607911
Kapacitet (metrisk):
10 l
20 l
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 10607911
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 71200020
Only null left
Add to basket
Add to basket
Læg laboratorieudstyr i blød eller form isbade med disse HDPE-pander, som er tilspidsede til indlejring og kemisk resistente over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
Læg laboratorieudstyr i blød eller form isbade ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pander. Disse pander er tilspidsede til indlejring og er kemisk resistente over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
  • Uden betræk
  • Robust og holdbar, tilspidset til rede
  • Indstøbte håndtag og rullede kanter for nem transport og håndtering
  • Modstandsdygtig over for de fleste syrer, baser og alkoholer til en lang række laboratoriebrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 20 l
Dimensioner (L x B x H) 21.375 x 17.125 x 5.125 tommer. (54 x 43 x 13 cm)
Oversigt Robuste, holdbare pander tilspidsede til indlejring
Højde (metrisk) 130.3 mm
Længde (metrisk) 541 mm
Materiale HDPE
Type Pande
Bredde (metrisk) 434 mm
Længde (engelsk) 21 tommer
nr. pr. pakke 1
Højde (engelsk) 5,13 tommer.
nr. pr. sag 6
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 17,1 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Show More Show Less
Bemærk: Disse pander kan IKKE autoklaveres.