Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pander
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Læg laboratorieudstyr i blød eller form isbade ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pander. Disse pander er tilspidsede til indlejring og er kemisk resistente over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
- Uden betræk
- Robust og holdbar, tilspidset til rede
- Indstøbte håndtag og rullede kanter for nem transport og håndtering
- Modstandsdygtig over for de fleste syrer, baser og alkoholer til en lang række laboratoriebrug
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Dimensioner (L x B x H) | 14.125 x 12.125 x 5.625 in. (36 x 31 x 14 cm) |
| Oversigt | Robuste, holdbare pander tilspidsede til indlejring |
| Højde (metrisk) | 144.5 mm |
| Længde (metrisk) | 356 mm |
| Materiale | HDPE |
| Type | Pande |
| Bredde (metrisk) | 312 mm |
| Længde (engelsk) | 14'' |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Vis mere |
Bemærk: Disse pander kan IKKE autoklaveres.