Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure
Artikelnummer. 10070851
Kapacitet (metrisk):
6 L
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 10070851
Brand: Thermo Scientific™ 22400015
Closure Material: Polypropylene; Color: White
Pour easily and accurately with the angled integral spout of Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Jerry Cans, featuring rugged design with wide stance and low center of gravity for greater stability. A molded-in handle and recessed bottom provide a sturdy grip when lifting and pouring while the space-saving rectangular shape optimizes limited storage space.
Key Features:
  • Integral spout long enough for accurate pouring
  • Attached, white polypropylene 53B closure won't get lost
  • Molded in graduations in 1 gal. and 5 L increments for ease in dispensing
  • Graduated, leakproof†
Includes:
  • White polypropylene screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 1.5 gal.
Kapacitet (metrisk) 6 L
Lukningsfarve White
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse 53B
Lukketype Screw Cap
Farve White
Diameter (metrisk) Indvendig hals 36 mm
Dimensioner (L x B x H) 6.9 x 8.4 x 13.2 in. (176 x 213 x 335 mm)
Til brug med (applikation) Storage, Transportation ​
Materiale HDPE
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1 Ea.
Produkttype Jerry Can
Sterilitet Non-sterile
Workflow-trin Upstream process solution storage. Upstream Validation
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.