Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Flasker
Artikelnummer. 10003917
Kapacitet (metrisk):
4 L
Emballage:
Bulk-pack
Lab-pakke
Tamper-evident band, Lab-pack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 10003917
Brand: Thermo Scientific™ 375142
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eliminer omkostningerne til rengøring, sterilisering og tilhørende valideringer med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Flasker, ideelle til opbevaring og transport af biologiske materialer.
Eliminer omkostningerne til rengøring, sterilisering og tilhørende valideringer med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Flasker, ideelle til opbevaring og transport af biologiske materialer. Flasker tilbyder fremragende kemikalieresistens og understøtter opbevaringsforhold på -100 °C til +120 °C. Biotainere er certificeret sterile og klar til brug.
De vigtigste funktioner:
  • Silikoneforet polypropylen 38 mm lukninger for tætte† forsikring
  • Steriliseret ved gammabestråling til et Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
  • Understøttet af omfattende valideringsdokumentation
  • Velegnet til opbevaring under forhold fra -100 °C til +120 °C
Garanti: 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 L
Kapacitet (engelsk) 135,3 oz.
Diameter (engelsk) 5,6 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Inkluderer Biotainer, Lab-pack
Materiale HDPE
nr. pr. sag 24/Cs.
nr. pr. pakke 8/Pk.
Emballage Lab-pakke
Mængde 24 flasker
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til 120 °C
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk, USP <661> , Ikke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1520
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 299 mm
Produkttype Flaske til opbevaring af medier
Højde (engelsk) 11,77 tommer.
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 143 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Workflow-trin Upstream process solution storage. Upstream Validation
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og intet vand slipper ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.