Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE højprofillukker med farvekodere til mikroemballagehætteglas: Steril, bulkpakke
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10434553
Skift visning
Farve:
Blå
Blågrøn
Grøn
Gul
Guld
Hvid
Klar
Lilla
Lys Tan
Lys lilla
Lyseblå
Lysegrøn
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
10434553 Lilla Pakke med 1000
10180173 Klar Pakke med 1000
10777443 Hvid Pakke med 1000
10049252 Gul Pakke med 1000
10059252 Orange Pakke med 1000
10130323 Grøn Pakke med 1000
10404363 Rød Pakke med 1000
10612254 Blå Pakke med 1000
10622254 Guld Pakke med 1000
10394333 Neutral Pakke med 1000
15201952 Blågrøn Pakke med 1000
11344475 Lys Tan Pakke med 1000
11354475 Lysegrøn Pakke med 1000
11364475 Lyseblå Pakke med 1000
11374475 Lys lilla Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10434553 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3428300118
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Muliggør hurtig identifikation ved at bruge disse højprofilerede lukninger med farvekodere. Tilbydes i en række forskellige farver, lukninger har ingen O-ring til at falde ud eller forurene indholdet.
Aktiver hurtig identifikation ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE højprofillukker med farvekodere til mikroemballagehætteglas. Lukninger har ingen O-ring til at falde ud eller forurene indholdet og er fri for giftige tungmetaller. Permanent fastgjorte farvekodede indsatser kommer ikke i kontakt med hætteglassets indhold. Hætteglas (opført separat) og lukninger er tryktestet sammen ved 7,5 psig.
Funktioner:
  • Steril til 10 -6 SAL
  • Ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen
  • RNase/DNase-fri
  • Lækagesikker† når det bruges med Nalgene Mikroemballage hætteglas
Bestillingsoplysninger:
Mikroemballage hætteglaslukkere er bulkpakket uden hætteglas, 500 pr. indvendig pose, 1000 pr. etui. Bestil e-beam sterile hætteglas separat (kat. nr. 342810).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Højprofillukker m/farvekodere til hætteglas til mikroemballage
Farve Lilla
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale HDPE
Sterilitet Steril
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 500
Produktlinje Nalgene
Lukningsmateriale HDPE
Mængde 500 taske, 1000 Cs.
Lukkestørrelse 11 mm
Certificeringer/compliance ISO 13485:2016
Produkttype Lukning
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.