Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Heavy Duty-flasker med lukning: Lab Pack
Beskrivning
Opbevar og send væsker eller tørre kemikalier med disse store, tykvæggede og bredmundede Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Heavy Duty-flasker med lukning specielt designet til ekstra robust brug. Anvendes som reservoirer og affaldsfælder i automatiseret instrumentering.
- White polypropylene linerless closures are leakproof†
Includes:
White polypropylene screw caps
Specifikationer
Specifikationer
| Volumen | 32 oz., 1 L |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Heavy-Duty Bottles |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 39 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 24 |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Visa mer |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.