Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Heavy Duty-flasker med lukning: Lab Pack
Artikelnummer. 10781421
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
4 L
Lukkestørrelse:
53B
83B
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10781421 1 L 53B -
10791421 2 L 53B Pakke med 2
10606181 4 L 83B Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10781421 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    706.00 DKK
    602.47 DKK / Pakke med 6
    Spare 103.53 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Opbevar og send væsker eller tørre kemikalier med disse store, tykvæggede flasker med brede mundinger, der er specielt designet til ekstra robust brug.
Opbevar og send væsker eller tørre kemikalier med disse store, tykvæggede og bredmundede Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Heavy Duty-flasker med lukning specielt designet til ekstra robust brug. Anvendes som reservoirer og affaldsfælder i automatiseret instrumentering.
  • Hvide polypropylen foringsløse lukninger er lækagesikre†
Inkluderer:
Hvide polypropylen skruehætter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1 L
Kapacitet (metrisk) 1 L
Farve Neutral
Oversigt Kraftige flasker
Diameter (metrisk) Indvendig hals 39 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 6
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 226 mm
Højde (engelsk) 8,89 tommer
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53B
Diameter (metrisk) 93 mm
Lukketype Skruelukning (samlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Produkttype Kraftig flaske
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.