Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Heavy Duty-flasker med lukning: Lab Pack
Artikelnummer. 10606181
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
4 L
Lukkestørrelse:
53B
83B
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10606181 4 L 83B Hver
10781421 1 L 53B -
10791421 2 L 53B Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10606181 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21254000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.07 DKK
    310.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.20 DKK
    10% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og send væsker eller tørre kemikalier med disse store, tykvæggede flasker med brede mundinger, der er specielt designet til ekstra robust brug.
Opbevar og send væsker eller tørre kemikalier med disse store, tykvæggede og bredmundede Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Heavy Duty-flasker med lukning specielt designet til ekstra robust brug. Anvendes som reservoirer og affaldsfælder i automatiseret instrumentering.
  • White polypropylene linerless closures are leakproof†
Includes:
White polypropylene screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 128 oz., 4 L
Kapacitet (metrisk) 4 L
Farve Neutral
Oversigt Heavy-Duty Bottles
Diameter (metrisk) Indvendig hals 65 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 338 mm
Højde (engelsk) 8.89 in.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83B
Diameter (metrisk) 155 mm
Lukketype Skruelukning (samlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 128 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Produkttype Kraftig flaske
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.