Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-diagnoseflasker med lukning: Usterile, bakkepakke
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10252913
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1328
Pakke med 1500
Artikelnummer. 10252913
Brand: Thermo Scientific™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør mange små applikationer med disse sikre diagnostiske flasker, der er tætte, når de bruges sammen med Nalgene lukninger. Ideel til brug i testsæt, prøveopbevaring og reagensforsendelse.
Udfør mange små applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE diagnoseflasker med lukning. Disse flasker er ideelle til brug i testsæt, prøveopbevaring og forsendelse af værdifulde reagenser i små mængder. De kommer pakket i stive bakker for nem håndtering.
Naturlige højdensitets polyethylenflasker:
  • Ikke-steril
  • Gennemskinnelig
  • Naturlig polypropylen (PP) lukning for fremragende kemikalieresistens
  • Holdbare, ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flaskerne er pakket i krympepakkede bakker. Lukningerne er pakket i en separat polypose i samme karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,25 oz., 8 ml
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Kapacitet (engelsk) 0,25 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 1500
nr. pr. pakke 150
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 20-415 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Diagnostiske flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for brug af mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 45 mm
Produkttype Prøvebeholder
Bredde (engelsk) 0,98 tommer
Højde (engelsk) 1,77 tommer.
Diameter (metrisk) 25 mm
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.