Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-lukninger: Sterile, Bulk Pack
Beskrivelse
Forsegl PET/PETG firkantede medieflasker med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE lukninger, som giver en pålidelig og lækagesikker† forsegle. Disse pålidelige polyethylen-lukke med høj densitet er gamma-bestrålede for at give et 10-6 Sterility Assurance Level (SAL).
- Fås i 20-415 finish, 24-415 finish og 38-430 finish
- Dyreafledt komponent (ADC) gratis
- Passe Nalgene PET og PETG Medieflasker, der sælges separat uden lukninger
Bemærk: Lukningerne passer kun Thermo Scientific Nalgene flasker
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Lukke til medieflasker |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 280 |
| nr. pr. pakke | 280 |
| Emballage | Bulk |
| Sterilitet | Steril |
| Halsfinish | 20-415 |
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI, USP < 661,1> , ikke-cytotoksisk, ikke-hæmolytisk, ikke-pyrogen. |
| Egnet til formålet | Steril |
| Vis mere |
Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.