Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Carboy med tap
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9078041
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10353401
Brand: Thermo Scientific™ 23200020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Opbevar og dispenser medier, opløsninger og sterilt vand; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Hvid
Thermo Scientific™ Nalgene Rektangulære HDPE Carboys har et pladsbesparende design til opbevaring og dispensering af medier, opløsninger og sterilt vand. Disse carboys har et rustfrit stålhåndtag og en bred åbning for nem påfyldning og rengøring. Hård, stiv og fremragende kemikalieresistens gør denne carboy til et godt valg til dispensering af stamopløsninger. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
  • With polypropylene spigot and screw closure with TPE gasket
  • Wide-mouth opening permits easy filling, transferring and cleaning of carboys
  • Molded-in graduations in 1 gallon and 5L increments for ease in dispensing
  • Stainless-steel handle for ease in transporting containers
  • Molded-in spigot boss provides strength and leak resistance
  • Spigot comes with a convenient tubing adapter providing versatility
  • Rectangular shape saves valuable space on your benchtop
  • Graduated/Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw cap, steel handles. † The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 100 mm
Farve Hvid (ugennemsigtig)
Oversigt Rectangular Carboy with Spigot HDPE 9 L
Diameter (metrisk) Indvendig hals 86 mm
Til brug med (applikation) Store and dispense media, solutions and sterile water
Højde (metrisk) med lukning 361 mm
Inkluderer Indstøbt studs
Materiale HDPE
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy med tap