Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Flasker
Beskrivelse
Eliminer omkostningerne til rengøring, sterilisering og tilhørende valideringer med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Flasker, ideelle til opbevaring og transport af biologiske materialer. Flasker tilbyder fremragende kemikalieresistens og understøtter opbevaringsforhold på -100 °C til +120 °C. Biotainere er certificeret sterile og klar til brug.
De vigtigste funktioner:
- Silikoneforet polypropylen 38 mm lukninger for tætte† forsikring
- Steriliseret ved gammabestråling til et Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
- Understøttet af omfattende valideringsdokumentation
- Velegnet til opbevaring under forhold fra -100 °C til +120 °C
Garanti: 90 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Kapacitet (engelsk) | 135,3 oz. |
| Diameter (engelsk) | 5,6 tommer. |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1.1 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring, Transportation (Transport) |
| Inkluderer | Indgrebssikkert bånd rundt om halsen og lukning |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |
| nr. pr. pakke | 8/Pk. |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og intet vand slipper ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.