Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rustfrit stål, håndtag
Artikelnummer. 10623923
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10623923 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10623923 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22290001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00 DKK
    320.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.92 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til brug med: 20 L Single Use Carboys
Transporter nemt væsker med Thermo Scientific™ Nalgene™ Håndtag til Single-Use Carboy, et rustfrit stål håndtag, der sættes på 20 L carboys. Til brug med Nalgene™ Steril engangsvogn (kat. nr. 342889-0050).
  • Håndtag i rustfrit stål
  • Til brug med Nalgene™ Steril engangsvogn (kat. nr. 342889-0050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Carboys, 20 L
Materiale Rustfrit stål
nr. pr. sag 1 hv.
Produkttype Håndtag
Mængde Hver
Workflow-trin Upstream procesløsningslagring. Upstream-validering