Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin lavformede plastikbæger Variety Pack
Artikelnummer. 15321674
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL og 1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15321674 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL og 1000 mL 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 15321674 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 12011234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00 DKK
    278.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 115.36 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
En praktisk og omkostningseffektiv måde at komme i gang med at opsætte et nyt laboratorium, samle elevlaboratoriesæt eller genopfriske et eksisterende laboratorium. Syv størrelser, fra 50 til 1000 ml.
En praktisk og omkostningseffektiv måde at komme i gang med at opsætte et nyt laboratorium, samle elevlaboratoriesæt eller genopfriske et eksisterende laboratorium. Fremragende kemisk resistens over for en bred vifte af laboratoriereagenser, letlæselige silketrykte gradueringer og praktiske stablingsmuligheder gør disse bægre til et fremragende valg til daglige laboratorieaktiviteter. Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Low-Form Beaker Variety Pack inkluderer et hver 50mL, 100mL, 150mL, 250mL, 400mL, 600mL og 1000mL PPCO bægre.
  • Indeholder syv bægre, en hver størrelse: 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL og 1000 mL
  • Intet dryp enkelt-tud design giver præcis hældekontrol
  • Med ribber for nem stabling
  • Silketrykt med inddelinger, størrelseskode, harpikskode, katalognummer, max/ temperatur og“ Ingen flamme” symbol for nem identifikation og sikker brug
  • Slagfast ved temperaturer over -40 °C
  • Autoklaverbar/uddannet
  • Polyethylen med høj densitet
Overholdelse af standarder:
  • Opfylder ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beagers og 21 CFR Part 177.1520 for mad/drikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Naturlig gennemskinnelig
Oversigt Griffin Low-Form Beaker Variety Pk.
Kapacitet (metrisk) 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL og 1000 mL
Materiale PPCO
Mængde 1/Cs.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO/DIN 7056, 21 CFR Part 177.15
Skala mL
Stil Griffin, Lav Form
ACT-mærke Ja
Vis mere Vis mindre
Bemærkninger:
  • Autoklavering vil påvirke gradueringens nøjagtighed.