Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Graduerede HDPE plastbægre med håndtag
Beskrivelse
Håndter sikkert syrer, baser og varme opløsninger vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Graduerede HDPE bægerglas med håndtag. Disse højdensitets polyethylenbæger har en ekstra tung væg og et robust rektangulært håndtag for pålidelig støtte og dispenseringskontrol.
- Molded-in graduation in both oz. and mL won't wear off with continuous use or washings
- Molded-in rectangular handle provides easy, safe handling and pouring
- Excellent chemical resistance makes these usable for a wide range of solutions
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Naturlig gennemskinnelig |
| Oversigt | Graduated Beakers with Handles |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | HDPE |
| Graduation Range | 100mL-1000mL |
| Inkluderer | Håndtag |
| Inkrementer | 100mL |
| Mængde | 1/Pk.; 6/Cs. |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Vis mere |