Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Graduerede HDPE plastbægre med håndtag
Artikelnummer. 10310771
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10310771 3000 mL Hver
10441751 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10310771 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 12202500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00 DKK
    319.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.41 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Håndter sikkert syrer, baser og varme opløsninger med disse bægerglas, som har en ekstra tung væg og et robust rektangulært håndtag til pålidelig støtte og doseringskontrol.
Håndter sikkert syrer, baser og varme opløsninger vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Graduerede HDPE bægerglas med håndtag. Disse højdensitets polyethylenbæger har en ekstra tung væg og et robust rektangulært håndtag for pålidelig støtte og dispenseringskontrol.
  • Indstøbt graduering i både oz. og ml slides ikke af ved kontinuerlig brug eller vask
  • Det indstøbte rektangulære håndtag giver nem og sikker håndtering og hældning
  • Fremragende kemisk resistens gør disse anvendelige til en bred vifte af opløsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 96 oz.
Farve Naturlig gennemskinnelig
Oversigt Graduerede bægre med håndtag
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Materiale HDPE
Graduation Range 200mL-3000mL
Inkluderer Håndtag
Inkrementer 100mL
Mængde 1/Pk.; 6/Cs.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Skala Støbt dobbelt skala
Stil Håndteres