Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Uddannet HDPE-bøtte
Beskrivelse
Overfør laboratorieopløsninger og pulver med den Thermo Scientific™ Nalgene™ graderede HDPE-spand, som har en bredlæbet hældtud og et polyethylenbelagt håndtag. Denne kraftige, robuste højdensitets-polyethylenspand er kemisk kompatibel med en bred vifte af laboratoriereagenser.
- Højdensitetspolyethylenkonstruktion giver mere holdbarhed end hårdt gummi
- Polyethylenbelagt stålhåndtag giver et behageligt og solidt greb
- Indstøbte graduationer i pints og liters er lette at læse
Venligst genanvend bølgekartonerne og de poser LDPE , dine Nalgene produkter leveres i.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 9,5 l |
| Gradueringer | Støbt |
| Materiale | HDPE |
| Kapacitet (engelsk) | 2,5 gal. |
| Oversigt | 2,5 gal. (9,5 L) spand |
| Håndtag Materiale | Polyethylenbelagt |
| Inkluderer | Håndtag |
| Mængde | 1 stk. |
| Form | Bredlæbet hældtud |