Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Variety-pakke med gradueret cylinder i plast
Artikelnummer. 15331674
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15331674 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mL 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 15331674 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36621234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00 DKK
    1121.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 248.60 DKK
    18% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En praktisk og omkostningseffektiv måde at komme i gang med at opsætte et nyt laboratorium, samle elevlaboratoriesæt eller genopfriske et eksisterende laboratorium. Syv størrelser, fra 10 til 1000 ml.
En praktisk og omkostningseffektiv måde at komme i gang med at opsætte et nyt laboratorium, samle elevlaboratoriesæt eller genopfriske et eksisterende laboratorium. Thermo Scientific™ Nalgene™ Plastic Graduated Cylinder Variety Packs inkluderer en hver 10mL, 25mL, 50mL, 100mL, 250mL, 500mL og 1000mL cylindere. Alle størrelser har en generøs hældetud og indstøbte gradueringer, der er sværtet for nem læsning. Ingen menisk tillader nøjagtige aflæsninger hver gang. Den store bund holder cylindrene stabile på bordpladen og forhindrer, at væltningsfaren —ikke går i stykker eller skår som glaslaboratorieartikler. Velegnet til mad og drikke.
  • Indeholder syv cylindre, en hver størrelse: 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL og 1000 mL
  • Garanteret at opfylde kravene vedr ASTM Klasse B, E1272 for nøjagtighed
  • Ingen menisk til at forvirre aflæsninger —eliminerer gætværk
  • Stor blå ottekantet base forhindrer rulning og væltning
  • Generøs hældetud gør det nemt at dispensere væsker
  • Indstøbte gradueringer er silketrykt for nem læsning
  • Fremragende kemisk resistens til en bred vifte af løsninger
  • Slagfast ved temperaturer over -40 °C
  • Autoklaverbar/uddannet
Overholdelse af standarder:
  • Møder ASTM Klasse B, E1272 Klasse B og 21 CFR Part 177.1520 til mad-/drikkevarebrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mL
Materiale PPCO
Certificeringer/compliance ASTM, CFR 21 Part 177.1520, E1272
Skala mL
Inkluderer Blå polypropylen base
Mængde 7/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling Ja
Form Rund
Maks. Temperatur (engelsk) 250 °F
Til brug med (applikation) Brug af mad og drikke, forfriskning af et eksisterende laboratorium
Base Type Ottekantet
Produkttype Gradueret cylindersæt
Maks. Temperatur (metrisk) 121 °C
Vis mere Vis mindre
Bemærkninger:
  • Autoklavering vil påvirke gradueringens nøjagtighed