Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Generelle langtidsopbevaring kryogene rør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11385644
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,0 ml
1,2 ml
1,5 ml
2,0 ml
5,0 ml
15 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
1000 Rør
250 Rør
500 Tuber
75 Rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 25
Pakke med 250
Pakke med 500
Pakke med 75
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Emballage Unit Size
11385644 1,5 ml Steril 500 Tuber Pakke med 500
11375644 1,0 ml Steril 500 Tuber Pakke med 500
11740573 1,2 ml Steril 500 Tuber -
10344691 2,0 ml Steril 500 Tuber Pakke med 25
11750573 2,0 ml Steril 500 Tuber Pakke med 500
11365644 5,0 ml Steril 250 Rør Pakke med 250
10664321 15 ml Steril 75 Rør Pakke med 75
10199850 1,2 ml Ikke steril 1000 Rør Pakke med 1000
10543611 2,0 ml Ikke steril 1000 Rør Pakke med 1000
10662102 1,2 ml Steril 1000 Rør Pakke med 1000
10731432 2,0 ml Steril 1000 Rør Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Må ikke opbevares i den flydende fase af nitrogen uden CryoFlex rør
Product Code. 11385644 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 50001020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7495.00 DKK
    3149.10 DKK / Pakke med 500
    Spare 4345.90 DKK
    57% Slukket
View all promotions
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Må ikke opbevares i den flydende fase af nitrogen uden CryoFlex rør
Forbedre aseptiske teknikker med disse udvendigt gevindskårne kryogene rør til generel langtidsopbevaring, ideelle til forskning og generel laboratorieopbevaring.
Forbedre aseptiske teknikker med udvendigt gevind Thermo Scientific™ Nalgene™ Generelle langtidsopbevaring kryogene rør. Disse opbevaringsrør er ideelle til forskning og generel laboratorieopbevaring af værdifulde og genomiske materialer ned til dampfase flydende nitrogentemperaturer.
Funktioner:
  • Store skriveområder rummer mere skriftlig prøveinformation og gradueringer for nem visuel volumenvurdering
  • Ikke-cytotoksiske råmaterialer til øget prøvesikkerhed og rør certificeret fri for Dnase og RNase til genomiske applikationer
  • Udvendig gevindskæring forbedrer aseptisk teknik
  • Certificeret SAL på 10 -6 for den højest tilgængelige sterilitetssikkerhed
  • Velegnet til opbevaring fra generel køleopbevaring (+°4 C) ned til dampfasen af flydende nitrogen
  • System 100 rør tilbyder en mere tæt opbevaringsmulighed (10x10) for at spare værdifuld opbevaringsplads
  • Selvstående rør for nem brug på bordpladen
  • Blanke, ikke-sterile og ulukkede rør fås i bulk til mindre krævende applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukningsfarve Klar
Diameter (engelsk) Ydre 0,46 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen
Trådstil Udseende
Længde (engelsk) 1,87 tommer.
Emballage 500 Tuber
Mængde 25/Pk., 500/Cs.
Stil SYSTEM 100
RNase fri Ja
Produktlinje Nalgene
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Anti-rotation Ja
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 0,0507 oz.
Dnase Free Ja
Lukketype Skruelåg
Trykt Ja
Diameter (metrisk) 11.684 mm
Produkttype Kryogen skruetop