Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Generelle langtidsopbevaring kryogene rør
Beskrivelse
Forbedre aseptiske teknikker med udvendigt gevind Thermo Scientific™ Nalgene™ Generelle langtidsopbevaring kryogene rør. Disse opbevaringsrør er ideelle til forskning og generel laboratorieopbevaring af værdifulde og genomiske materialer ned til dampfase flydende nitrogentemperaturer.
Funktioner:
- Store skriveområder rummer mere skriftlig prøveinformation og gradueringer for nem visuel volumenvurdering
- Ikke-cytotoksiske råmaterialer til øget prøvesikkerhed og rør certificeret fri for Dnase og RNase til genomiske applikationer
- Udvendig gevindskæring forbedrer aseptisk teknik
- Certificeret SAL på 10 -6 for den højest tilgængelige sterilitetssikkerhed
- Velegnet til opbevaring fra generel køleopbevaring (+°4 C) ned til dampfasen af flydende nitrogen
- System 100 rør tilbyder en mere tæt opbevaringsmulighed (10x10) for at spare værdifuld opbevaringsplads
- Selvstående rør for nem brug på bordpladen
- Blanke, ikke-sterile og ulukkede rør fås i bulk til mindre krævende applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klar |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,46 tommer. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 1,0 ml |
| Bund form | Konisk |
| Materiale | Polypropylen |
| Trådstil | Udseende |
| Længde (engelsk) | 1,5 tommer |
| nr. pr. sag | 500 |
| Emballage | 500 Tuber |
| Vis mere |