Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Generelle langtidsopbevaring kryogene rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10543611
Kapacitet (metrisk):
1.0 mL
1.2 mL
1.5 mL
2.0 mL
5.0 mL
15 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 25
Pakke med 250
Pakke med 500
Pakke med 75
Må ikke opbevares i den flydende fase af nitrogen uden CryoFlex rør
Artikelnummer. 10543611
Brand: Thermo Scientific™ 50110020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Må ikke opbevares i den flydende fase af nitrogen uden CryoFlex rør
Forbedre aseptiske teknikker med disse udvendigt gevindskårne kryogene rør til generel langtidsopbevaring, ideelle til forskning og generel laboratorieopbevaring.
Forbedre aseptiske teknikker med udvendigt gevind Thermo Scientific™ Nalgene™ Generelle langtidsopbevaring kryogene rør. Disse opbevaringsrør er ideelle til forskning og generel laboratorieopbevaring af værdifulde og genomiske materialer ned til dampfase flydende nitrogentemperaturer.
Funktioner:
  • Store skriveområder rummer mere skriftlig prøveinformation og gradueringer for nem visuel volumenvurdering
  • Ikke-cytotoksiske råmaterialer til øget prøvesikkerhed og rør certificeret fri for Dnase og RNase til genomiske applikationer
  • Udvendig gevindskæring forbedrer aseptisk teknik
  • Certificeret SAL på 10 -6 for den højest tilgængelige sterilitetssikkerhed
  • Velegnet til opbevaring fra generel køleopbevaring (+°4 C) ned til dampfasen af flydende nitrogen
  • System 100 rør tilbyder en mere tæt opbevaringsmulighed (10x10) for at spare værdifuld opbevaringsplads
  • Selvstående rør for nem brug på bordpladen
  • Blanke, ikke-sterile og ulukkede rør fås i bulk til mindre krævende applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Produkttype Kryogen skruetop
Oversigt Rør, ikke-steril, uden tryk, 2,0 ml
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 2.0 mL
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen
Trådstil Udseende
Længde (engelsk) 1,87 tommer.
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 1000
RNase fri Nej
Produktlinje Nalgene
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Anti-rotation Ja
Emballagemængde 1000/Cs.
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (engelsk) 0.0676 oz.
Dnase Free Nej
Lukketype Skruelåg
Trykt Nej