Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoTube™ Holdere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520556
Holder:
25 kryogene rør
40 kryogene rør
50 kryogene rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Artikelnummer. 10100051
Brand: Thermo Scientific™ 50300510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forøg funktionaliteten af dine kryogene rør med disse bordrør- og hætteglasholdere i en række forskellige rumkonfigurationer med enkelthåndsdækning og -afdækning.
Udvid funktionaliteten af kryogene rørprodukter med Thermo Scientific™ CryoTube™ Holdere— bordpladerør og hætteglasbeholdere til enhåndsdækning og afdækning. Produktsortimentet omfatter bl Nalgene™ og Nunc™ beholdere i forskellige størrelser og rumkonfigurationer.
  • Polystyrenkodere klikker ind i hætterne på Nalgene Kryogene rør til nem prøveidentifikation
  • Kryogen rørholder i polykarbonat har anti-rotationsfunktion til enhåndsdækning og afdækning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Anti-rotation Ja
Farve Hvid
Materiale Polycarbonat
Type Hætteglasholder
Til brug med (udstyr) Cryo Tube
Holder 50 kryogene rør
Produktlinje Nalgene
Rør Array 5 x 10