Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoTube™ Holdere
Artikelnummer. 11381665
Holder:
25 kryogene rør
40 kryogene rør
50 kryogene rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Artikelnummer. 11381665
Brand: Thermo Scientific™ 376589
Forøg funktionaliteten af dine kryogene rør med disse bordrør- og hætteglasholdere i en række forskellige rumkonfigurationer med enkelthåndsdækning og -afdækning.
Udvid funktionaliteten af kryogene rørprodukter med Thermo Scientific™ CryoTube™ Holdere— bordpladerør og hætteglasbeholdere til enhåndsdækning og afdækning. Produktsortimentet omfatter bl Nalgene™ og Nunc™ beholdere i forskellige størrelser og rumkonfigurationer.
  • Polystyrenkodere klikker ind i hætterne på Nalgene Kryogene rør til nem prøveidentifikation
  • Kryogen rørholder i polykarbonat har anti-rotationsfunktion til enhåndsdækning og afdækning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Interlocking
Materiale PPO
Type Hætteglasholder
Holder 40 kryogene rør
Produktlinje Nunc
Mængde 1/Pk., 15/Cs.
Rør Array 4 x 10