Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoTube™ Holdere
Holder:
25 kryogene rør
40 kryogene rør
50 kryogene rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Beskrivelse
Udvid funktionaliteten af kryogene rørprodukter med Thermo Scientific™ CryoTube™ Holdere— bordpladerør og hætteglasbeholdere til enhåndsdækning og afdækning. Produktsortimentet omfatter bl Nalgene™ og Nunc™ beholdere i forskellige størrelser og rumkonfigurationer.
- Polystyrenkodere klikker ind i hætterne på Nalgene Kryogene rør til nem prøveidentifikation
- Kryogen rørholder i polykarbonat har anti-rotationsfunktion til enhåndsdækning og afdækning
Tekniske data
Tekniske data
| Anti-rotation | Ja |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polycarbonat |
| Type | Hætteglasholder |
| Til brug med (udstyr) | Cryo Tube |
| Holder | 25 kryogene rør |
| Produktlinje | Nalgene |
| Mængde | 1/Pk., 4/Cs. |
| Rør Array | 5 x 5 |