Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoTube™ Holdere
Artikelnummer. 10059040
Skift visning
Holder:
25 kryogene rør
40 kryogene rør
50 kryogene rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10059040 40 kryogene rør Hver
10100051 50 kryogene rør Hver
10508171 25 kryogene rør Hver
11381665 40 kryogene rør Pakke med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10059040 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 376589
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.91 DKK
    250.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 200.24 DKK
    44% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forøg funktionaliteten af dine kryogene rør med disse bordrør- og hætteglasholdere i en række forskellige rumkonfigurationer med enkelthåndsdækning og -afdækning.
Udvid funktionaliteten af kryogene rørprodukter med Thermo Scientific™ CryoTube™ Holdere— bordpladerør og hætteglasbeholdere til enhåndsdækning og afdækning. Produktsortimentet omfatter bl Nalgene™ og Nunc™ beholdere i forskellige størrelser og rumkonfigurationer.
  • Polystyrenkodere klikker ind i hætterne på Nalgene Kryogene rør til nem prøveidentifikation
  • Kryogen rørholder i polykarbonat har anti-rotationsfunktion til enhåndsdækning og afdækning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Interlocking
Materiale PPO
Type Hætteglasholder
Holder 40 kryogene rør
Produktlinje Nunc
Mængde 1/Pk., 15/Cs.
Rør Array 4 x 10