Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Friktionspassende polypropylen-lukninger til plastcentrifugerør
Artikelnummer. 10728181
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Rør med 16 mm OD
Rør med 17 mm OD
Rør med 18 mm OD
Rør med 25 mm OD
Rør med 29 mm OD
Rør med 30 mm OD
Rør med 32 mm OD
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10728181 Rør med 25 mm OD Pakke med 20
10110481 Rør med 16 mm OD Pakke med 20
10292651 Rør med 17 mm OD Pakke med 20
10374351 Rør med 18 mm OD Pakke med 20
10564441 Rør med 29 mm OD Pakke med 20
10334451 Rør med 30 mm OD Pakke med 20
10160571 Rør med 32 mm OD Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10728181 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS31110025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00 DKK
    366.38 DKK / Pakke med 20
    Spare 24.62 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Brug disse friktionspasformede polypropylen-lukninger med en praktisk trækflig til nem fjernelse fra centrifugerør.
Fjernes nemt Thermo Scientific™ Nalgene™ Friktionspassende polypropylen-lukninger til plastcentrifugerør fra centrifugen med en praktisk trækflig. Disse autoklaverbare lukninger er designet til at passe Nalgene™ runde og koniske centrifugerør. De er muligvis ikke væsketætte under højhastighedscentrifugering.
Bestillingsoplysninger:
DS3111-0030 passer kun til 50 ml centrifugerør uden læber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 25 mm
Produkttype Centrifugerørhætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Designet til at være kompatibel med Nalgene runde og koniske centrifugerør
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 20
nr. pr. sag 20
Produktlinje Nalgene
Til brug med (udstyr) Rør med 25 mm OD