Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Friktionspassende polypropylen-lukninger til plastcentrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10334451
Til brug med (udstyr):
Rør med 16 mm OD
Rør med 17 mm OD
Rør med 18 mm OD
Rør med 25 mm OD
Rør med 29 mm OD
Rør med 30 mm OD
Rør med 32 mm OD
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 10334451
Brand: Thermo Scientific™ DS31110030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse friktionspasformede polypropylen-lukninger med en praktisk trækflig til nem fjernelse fra centrifugerør.
Fjernes nemt Thermo Scientific™ Nalgene™ Friktionspassende polypropylen-lukninger til plastcentrifugerør fra centrifugen med en praktisk trækflig. Disse autoklaverbare lukninger er designet til at passe Nalgene™ runde og koniske centrifugerør. De er muligvis ikke væsketætte under højhastighedscentrifugering.
Bestillingsoplysninger:
DS3111-0030 passer kun til 50 ml centrifugerør uden læber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 30 mm
Produkttype Centrifugerørhætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Designet til at være kompatibel med Nalgene runde og koniske centrifugerør
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 20
nr. pr. sag 20
Produktlinje Nalgene
Til brug med (udstyr) Rør med 30 mm OD