Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Friktionspassende polypropylen-lukninger til plastcentrifugerør
Til brug med (udstyr):
Rør med 16 mm OD
Rør med 17 mm OD
Rør med 18 mm OD
Rør med 25 mm OD
Rør med 29 mm OD
Rør med 30 mm OD
Rør med 32 mm OD
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
Fjernes nemt Thermo Scientific™ Nalgene™ Friktionspassende polypropylen-lukninger til plastcentrifugerør fra centrifugen med en praktisk trækflig. Disse autoklaverbare lukninger er designet til at passe Nalgene™ runde og koniske centrifugerør. De er muligvis ikke væsketætte under højhastighedscentrifugering.
Bestillingsoplysninger:
DS3111-0030 passer kun til 50 ml centrifugerør uden læber.
Spezifikation
Spezifikation
| Lukkestørrelse | 32 mm |
| Produkttype | Centrifugerørhætte |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Designet til at være kompatibel med Nalgene runde og koniske centrifugerør |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 20 |
| nr. pr. sag | 20 |
| Produktlinje | Nalgene™ |
| Til brug med (udstyr) | Rør med 32 mm OD |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur