Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Friktionspassende polypropylen-lukninger til plastcentrifugerør
Beskrivelse
Fjernes nemt Thermo Scientific™ Nalgene™ Friktionspassende polypropylen-lukninger til plastcentrifugerør fra centrifugen med en praktisk trækflig. Disse autoklaverbare lukninger er designet til at passe Nalgene™ runde og koniske centrifugerør. De er muligvis ikke væsketætte under højhastighedscentrifugering.
Bestillingsoplysninger:
DS3111-0030 passer kun til 50 ml centrifugerør uden læber.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 16 mm |
| Produkttype | Centrifugerørhætte |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Designet til at være kompatibel med Nalgene runde og koniske centrifugerør |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 20 |
| nr. pr. sag | 20 |
| Produktlinje | Nalgene |
| Til brug med (udstyr) | Rør med 16 mm OD |