Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorcarbon (PFA) harpiks plast gradueret cylinder
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Mål aggressive kemikalier og andre væsker uden risiko for at bryde med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorocarbon (PFA) harpiks gradueret cylinder, med ekstraordinær kemisk resistens. Denne cylinder tolererer et bredt temperaturområde - fra -270 °C til +250 °C (-454 F °til 482 °F). Graderinger i intervaller på 2 ml med nummererede gradueringer for hver 10 ml er støbt ind og smitter ikke af.
- Lavt indhold af —ekstraherbare materialer vil ikke forurene indholdet
- Generøs hældetud gør det nemt at dispensere væsker
- Autoklaverbar/Uddannet/PFA
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | PFA |
| Tolerance | ±1,5 ml |
| Varebeskrivelse | Gradueret cylinder PFA 100mL |
| nr. pr. pakke | 1 |
| nr. pr. sag | 1 |
| Diameter (engelsk) | 1,55 tommer. |
| Skala | 8 ml til 100 ml i intervaller på 2 ml |
| Diameter (metrisk) | 39.4 mm |
| Gradueringer | 2 mL |
| Vis mere |